Stampa…
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromopyrimidin-2-ylamine, 5-Bromopyrimidin-2-amine
H27291.03 H27291.06
H27291.03EA 44.6 EUR
H27291.03 H27291.06
2-Amino-5-bromopyrimidine 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 97% CAS No.: 7752-82-1 Molecular Formula: C4H4BrN3 Formula Weight: 174.00 Melting Point: 232-234° MDL No.: MFCD00012341
Formula: C₄H₄BrN₃
Peso molecolare: 174 g/mol
Punto di fusione: 232…234 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012341
CAS Number: 7752-82-1