Stampa…
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
H27270.06 H27270.18
H27270.06EA 43.8 EUR
H27270.06 H27270.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Purity: 99% CAS No.: 98892-75-2 Molecular Formula: C9H17ClN2 Formula Weight: 188.69 Melting Point: 89.5-93.2° MDL No.: MFCD03093291
Formula: C₉H₁₇ClN₂
Peso molecolare: 188,7 g/mol
Punto di fusione: 89,5…93.2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093291
CAS Number: 98892-75-2