1-Butyl-3-methylimidazolium bromide ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 85100-77-2
Molecular Formula: C8H15BrN2
Formula Weight: 219.12
Melting Point: 65-75°
MDL No.: MFCD03427611
Formula:
C₈H₁₅BrN₂ Punto di fusione: 65…75 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03427611 CAS Number: 85100-77-2 |