Stampa…
2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H27191.03 H27191.06
H27191.03EA 93.4 EUR
H27191.03 H27191.06
2-Bromoisonicotinonitrile ≥97%
2-Bromoisonicotinonitrile
Purity: 97% CAS No.: 10386-27-3 Molecular Formula: C6H3BrN2 Formula Weight: 183.01 Odour: Odourless Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD07367879
Formula: C₆H₃BrN₂
Peso molecolare: 183.01 g/mol
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367879
CAS Number: 10386-27-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III