Stampa…
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H27141.06 H27141.18
H27141.06EA 47.3 EUR
H27141.06 H27141.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumtetrafluoroborate
Purity: 99% CAS No.: 402846-78-0 Molecular Formula: C9H17F4N2B Formula Weight: 240.05 MDL No.: MFCD03427618
Formula: C₉H₁₇BF₄N₂
Densità: 1,198
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427618
CAS Number: 402846-78-0