Stampa…
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H27140.14 H27140.06
H27140.14EA 165 EUR
H27140.14 H27140.06
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Purity: 98% CAS No.: 20781-20-8 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 140°/1mm UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00052393
Formula: C₉H₁₃NO₂
Punto di ebollizione: 140 °C (1 mmHg)
Densità: 1,113
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052393
CAS Number: 20781-20-8
ADR: 8,III