Stampa…
2,6-Dimethoxyaniline ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H27139.03 H27139.06
H27139.03EA 97.2 EUR
H27139.03 H27139.06
2,6-Dimethoxyaniline ≥97%
2,6-Dimethoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 2734-70-5 Molecular Formula: C8H11NO2 Formula Weight: 153.18 Odour: Characteristic Melting Point: 76-78° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00053934
Formula: C₈H₁₁NO₂
Peso molecolare: 153,18 g/mol
Punto di fusione: 76…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00053934
CAS Number: 2734-70-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III