Stampa…
3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Iodopicolinonitrile, 2-Cyano-3-iodopyridine
H26963.MD H26963.03
H26963.MDEA 172 EUR
H26963.MD H26963.03
3-Iodopyridine-2-carbonitrile 95%
3-Iodopyridine-2-carbonitrile
Purity: 95% CAS No.: 827616-52-4 Molecular Formula: C6H3IN2 Formula Weight: 230.01 Melting Point: 98-100° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD09037451
Formula: C₆H₃IN₂
Peso molecolare: 230,01 g/mol
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09037451
CAS Number: 827616-52-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III