4-Bromo-o-phenylenediamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1575-37-7
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 64-66°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02660622
Formula:
C₆H₇BrN₂ Punto di fusione: 64…66 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02660622 CAS Number: 1575-37-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |