1-Metil-3-fenil-1-piperazina ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 5271-27-2
Molecular Formula: C11H16N2
Formula Weight: 176.26
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 85°/0.5mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD03411603
Formula:
C₁₁H₁₆N₂ Punto di ebollizione: 85 °C (0,5 mmHg) Punto di fusione: 56…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03411603 CAS Number: 5271-27-2 EINECS: 432-360-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |