Stampa…
4-Fluoro-o-toluonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H26641.06 H26641.14
H26641.06EA 94.3 EUR
H26641.06 H26641.14
4-Fluoro-o-toluonitrile ≥97%
4-Fluoro-o-toluonitrile
Purity: 97% CAS No.: 147754-12-9 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Melting Point: 67-71° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD03095106
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 67…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095106
CAS Number: 147754-12-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III