Stampa…
2-Bromobenzyl mercaptan ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromobenzylmercaptan, o-Bromotoluene-α-thiol
H26247.MD H26247.03 H26247.06
H26247.MDEA 35.4 EUR
H26247.MD H26247.03 H26247.06
2-Bromobenzyl mercaptan ≥99%
2-Bromobenzyl mercaptan
Purity: 99% CAS No.: 143888-85-1 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 256-257° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD04038925
Formula: C₇H₇BrS
Peso molecolare: 203,1 g/mol
Punto di ebollizione: 256…257 °C
Densità: 1,527
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038925
CAS Number: 143888-85-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III