Stampa…
6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H26166.03 H26166.06
H26166.03EA 37.9 EUR
H26166.03 H26166.06
6-Fluoro-m-toluonitrile ≥99%
6-Fluoro-m-toluonitrile
Purity: 99% CAS No.: 64113-84-4 Molecular Formula: C8H6FN Formula Weight: 135.14 Flash Point: 94°(201°F) Melting Point: 49-52° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00134542
Formula: C₈H₆FN
Peso molecolare: 135,14 g/mol
Punto di fusione: 49…52 °C
Flash Pt: 94 °C (201 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134542
CAS Number: 64113-84-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III