2-Fluorocyclohexanone 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 96%
CAS No.: 694-82-6
Molecular Formula: C6H9FO
Formula Weight: 116.13
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4440
Boiling Point: 78°/17mm
MDL No.: MFCD01076476
Formula:
C₆H₉FO Punto di ebollizione: 78 °C (17 mmHg) Densità: 1,08 Flash Pt: 71 °C (160 °F) |
MDL Number:
MFCD01076476 CAS Number: 694-82-6 |