2-Amino-5-phenylpyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 33421-40-8
Molecular Formula: C11H10N2
Formula Weight: 170.21
Melting Point: 133-137°
MDL No.: MFCD01692452
Formula:
C₁₁H₁₀N₂ Punto di fusione: 133…137 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01692452 CAS Number: 33421-40-8 |