Stampa…
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
H25822.06 H25822.03
H25822.06EA 317 EUR
H25822.06 H25822.03
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 175205-82-0 Molecular Formula: C6H3BrF3N Formula Weight: 226.00 Flash Point: 29°(84°F) Melting Point: 37-39° Boiling Point: 76°/8mm MDL No.: MFCD00153084
Formula: C₆H₃BrF₃N
Peso molecolare: 226 g/mol
Punto di ebollizione: 76 °C (8 mmHg)
Punto di fusione: 37…39 °C
Flash Pt: 29 °C (84 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153084
CAS Number: 175205-82-0
UN: 2926
ADR: 4.1,III