Stampa…
2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H25799.06 H25799.03
H25799.06EA 85 EUR
H25799.06 H25799.03
2,4-Dimethoxypyrimidine ≥98%
2,4-Dimethoxypyrimidine
Purity: 98+% CAS No.: 3551-55-1 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.502 Melting Point: 17° Boiling Point: 204-205° MDL No.: MFCD00056028
Formula: C₆H₈N₂O₂
Peso molecolare: 140,14 g/mol
Punto di ebollizione: 204…205 °C
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,1501
Flash Pt: 93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00056028
CAS Number: 3551-55-1