(1-Butyl)triphenylphosphonium chloride
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 13371-17-0
Molecular Formula: C22H24ClP
Formula Weight: 354.86
Melting Point: 225-228°
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00040546
Formula:
H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl Punto di fusione: 225…228 °C Flash Pt: >270 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00040546 CAS Number: 13371-17-0 EINECS: 236-443-3 UN: 3464 ADR: 6.1,III |