2-Bromo-6-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 189278-27-1
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Melting Point: 48-51°
Boiling Point: 78-79°/14mm
MDL No.: MFCD00153087
Formula:
C₆H₃BrF₃N Peso molecolare: 226 g/mol Punto di ebollizione: 78…79 °C (14 mmHg) Punto di fusione: 48…51 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153087 CAS Number: 189278-27-1 |