2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 175205-81-9
Molecular Formula: C6H3BrF3N
Formula Weight: 226.00
Flash Point: 73°(164°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 84-85°/14mm
MDL No.: MFCD00153085
Formula:
C₆H₃BrF₃N Peso molecolare: 226 g/mol Punto di ebollizione: 84…85 °C (14 mmHg) Densità: 1.83 Flash Pt: 73 °C (164 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00153085 CAS Number: 175205-81-9 |