1-Aminopyridinium iodide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6295-87-0
Molecular Formula: C5H7IN2
Formula Weight: 222.03
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 3713241
Formula:
C₅H₇IN₂ Punto di fusione: ∼ 160 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051893 CAS Number: 6295-87-0 EINECS: 228-566-6 |