5-Bromo-o-anisidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 6358-77-6
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 94-96°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04037882
Formula:
C₇H₈BrNO Punto di fusione: 94…96 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04037882 CAS Number: 6358-77-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |