Stampa…
5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25664.14 B25664.22
B25664.14EA 48.5 EUR
B25664.14 B25664.22
5-Phenyl-1H-tetrazole ≥99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
Purity: 99% CAS No.: 18039-42-4 Molecular Formula: C7H6N4 Formula Weight: 146.15 Odour: Odourless Melting Point: ca 215° dec. MDL No.: MFCD00022388
Formula: C₇H₆N₄
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00022388
CAS Number: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8