Stampa…
Sodio idrogeno solfato, anidro 90+% remainder mainly sodium sulphate
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B25587.0B B25587.0I B25587.30
B25587.0BEA 60.7 EUR
B25587.0B B25587.0I B25587.30
Sodio idrogeno solfato, anidro 90+% remainder mainly sodium sulphate
Sodio idrogeno solfato
Purity: 90+% CAS No.: 7681-38-1 Molecular Formula: NaHSO4 Formula Weight: 120.06 Odour: Odourless pH: 1.0 Melting Point: 177-180° Merck Reference: 14,8586 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003531
Formula: HNaO₄S
Punto di fusione: 177…180 °C
Densità: 2,435
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003531
CAS Number: 7681-38-1
EINECS: 231-665-7
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8586