8-Bromocaprylic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 17696-11-6
Molecular Formula: C8H15BrO2
Formula Weight: 223.11
Flash Point:
Formula:
BrH₂C(CH₂)₆COOH Punto di ebollizione: 147…150 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 37…41 °C Densità: 1,324 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004430 CAS Number: 17696-11-6 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...