4-Bromo-m-anisidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97+%
CAS No.: 19056-40-7
Molecular Formula: C7H8BrNO
Formula Weight: 202.05
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 2690835
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD05664063
Formula:
C₇H₈BrNO Punto di fusione: 96…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05664063 CAS Number: 19056-40-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |