Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Indole-5-carboxaldehyde, 1H-Indole-5-carboxaldehyde
B25517.03
B25517.06
B25517.03EA
37.6
EUR
B25517.03
B25517.06
Indole-5-carbaldehyd ≥98%
Indole-5-carbaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 1196-69-6
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 96-100°
MDL No.: MFCD02093664
Formula:
C₉H₇NO Peso molecolare: 145,16 g/mol Punto di fusione: 96…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02093664 CAS Number: 1196-69-6 |