3,5-Dibromobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 56990-02-4
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 89-93°
Beilstein Reference: 2573432
Formula:
C₇H₄Br₂O Punto di fusione: 89…93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00156887 CAS Number: 56990-02-4 |