1-Methylbenzimidazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1632-83-3
Molecular Formula: C8H8N2
Formula Weight: 132.17
Melting Point: 59-62°
Boiling Point: 154°/12mm
MDL No.: MFCD00192275
Formula:
C₈H₈N₂ Punto di ebollizione: 154 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 59…62 °C Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00192275 CAS Number: 1632-83-3 |