Stampa…
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B25409.14 B25409.06
B25409.14EA 323 EUR
B25409.14 B25409.06
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene ≥98%
1-Bromo-5-chloro-2-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 31928-44-6 Molecular Formula: C6H3BrClI Formula Weight: 317.36 MDL No.: MFCD00672944
Formula: C₆H₃BrClI
Peso molecolare: 317,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672944
CAS Number: 31928-44-6