Stampa…
4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B25296.06 B25296.14
B25296.06EA 87.6 EUR
B25296.06 B25296.14
4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate ≥98%
4-Bromo-2-methylphenyl isothiocyanate
Purity: 98% CAS No.: 19241-38-4 Molecular Formula: C8H6BrNS Formula Weight: 228.12 Melting Point: 44-46° Boiling Point: 129-130°/3mm UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00041087
Formula: C₈H₆BrNS
Punto di ebollizione: 129…130 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 44…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041087
CAS Number: 19241-38-4
EINECS: 242-907-6
UN: 2923
ADR: 8,III