α-Bromo-3-nitro-p-toluic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-(Bromomethyl)-3-nitrobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 55715-03-2
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 128-133°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00216575
Formula:
C₈H₆BrNO₄ Punto di fusione: 128…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216575 CAS Number: 55715-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |