N-(6-Bromohexyl)phthalimide ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 24566-79-8
Molecular Formula: C14H16BrNO2
Formula Weight: 310.19
Odour: Odourless
Melting Point: 54-60°
Boiling Point: 186-188°/0.4mm
Beilstein Reference: 186875
MDL No.: MFCD00023098
Formula:
C₁₄H₁₆BrNO₂ Punto di ebollizione: 186…188 °C (0,4 mmHg) Punto di fusione: 54…60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00023098 CAS Number: 24566-79-8 |