Trimethylsulphonium bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3084-53-5
Molecular Formula: (CH3)3SBr
Formula Weight: 157.07
Melting Point: 203° subl.
MDL No.: MFCD00051367
Formula:
C₃H₉BrS Punto di fusione: 203 °C (subl.) Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051367 CAS Number: 3084-53-5 |