Stampa…
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Veratrylamine
B25033.06 B25033.14 B25033.22
B25033.06EA 62.4 EUR
B25033.06 B25033.14 B25033.22
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Purity: 97% CAS No.: 5763-61-1 Molecular Formula: C9H13NO2 Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 281-284° Beilstein Reference: 511575 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008116
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 281…284 °C
Densità: 1,109
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008116
CAS Number: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
ADR: 8,III