5-Amino-4,6-dichloropyrimidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
Purity: 98+%
CAS No.: 5413-85-4
Molecular Formula: C4H3Cl2N3
Formula Weight: 164.00
Odour: Irritating
Melting Point: 143-146°
Beilstein Reference: 126885
MDL No.: MFCD00006108
Formula:
C₄H₃Cl₂N₃ Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 143…146 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006108 CAS Number: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |