4-Bromo-2-chlorobenzenesulphonyl chloride 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 96%
CAS No.: 351003-52-6
Molecular Formula: C6H3BrCl2O2S
Formula Weight: 289.96
Melting Point: 76-81°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD03094630
Formula:
C₆H₃BrCl₂O₂S Punto di fusione: 76…81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03094630 CAS Number: 351003-52-6 UN: 3261 ADR: 8,II |