Stampa…
2-Phenylbenzoxazole ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B24906.03 B24906.06
B24906.03EA 36.8 EUR
B24906.03 B24906.06
2-Phenylbenzoxazole ≥99%
2-Phenylbenzoxazole
Purity: 99% CAS No.: 833-50-1 Molecular Formula: C13H9NO Formula Weight: 195.22 Melting Point: 102-104° MDL No.: MFCD00012183
Formula: C₁₃H₉NO
Punto di ebollizione: 314…317 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 102…104 °C
Densità: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012183
CAS Number: 833-50-1