Stampa…
2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5'-Phenyl-[1,1':3',1''-terphenyl]-2'-amine
B24871.03 B24871.06 B24871.14
B24871.03EA 88.7 EUR
B24871.03 B24871.06 B24871.14
2,4,6-Triphenylaniline ≥98%
2,4,6-Triphenylaniline
Purity: 98% CAS No.: 6864-20-6 Molecular Formula: C24H19N Formula Weight: 321.43 Melting Point: 122-125° MDL No.: MFCD00012371
Formula: C₂₄H₁₉N
Peso molecolare: 321,42 g/mol
Punto di fusione: 122…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012371
CAS Number: 6864-20-6