Stampa…
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
B24757.14 B24757.22
B24757.14EA 79.4 EUR
B24757.14 B24757.22
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate ≥97%
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Purity: 97% CAS No.: 2150-47-2 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 116-119° MDL No.: MFCD00002276
Formula: C₈H₈O₄
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 116…119 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002276
CAS Number: 2150-47-2
EINECS: 218-428-3