Stampa…
4,4'-Dichlorobutyrophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-1-(4-chlorophenyl)butan-1-one, γ,4-Dichlorobutyrophenone, ω,4-Dichlorobutyrophenone
B24608.14 B24608.18 B24608.22
B24608.14EA 52.8 EUR
B24608.14 B24608.18 B24608.22
4,4'-Dichlorobutyrophenone ≥97%
4,4'-Dichlorobutyrophenone
Purity: 97% CAS No.: 40877-09-6 Molecular Formula: C10H10Cl2O Formula Weight: 217.09 Refractive Index: 1.5600 Melting Point: 28-32° Beilstein Reference: 879782 MDL No.: MFCD00018993
Formula: C₁₀H₁₀Cl₂O
Peso molecolare: 217,09 g/mol
Punto di ebollizione: 135…140 °C (0,9 mmHg)
Punto di fusione: 28…32 °C
Densità: 1,2575 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00018993
CAS Number: 40877-09-6
EINECS: 255-123-4