Methyl phenylpropiolate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Methyl Phenylpropiolate, Phenylpropiolic acid methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 4891-38-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₈O₂ Peso molecolare: 160.17 g/mol Punto di ebollizione: 109…110 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 26 Densità: 1.083 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041685 CAS Number: 4891-38-7 |