Stampa…
Isopropyl salicylate ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B24471.14 B24471.22
B24471.14EA 50.8 EUR
B24471.14 B24471.22
Isopropyl salicylate ≥99%
Isopropyl salicylate
Purity: 99% CAS No.: 607-85-2 Molecular Formula: C10H12O3 Formula Weight: 180.20 Flash Point: 93°(199°F) Boiling Point: 122°/18mm MDL No.: MFCD00035703
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 122 °C (18 mmHg)
Densità: 1,09
Flash Pt: >93 °C (199 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035703
CAS Number: 607-85-2
EINECS: 210-143-2