1,4-Dimethylpiperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
sym-Dimethylpiperazine
Purity: 98%
CAS No.: 106-58-1
Molecular Formula: C6H14N2
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4470
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -1°
Boiling Point: 131-132°
Beilstein Reference: 103022
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00006156
Formula:
C₆H₁₄N₂ Peso molecolare: 114.19 g/mol Punto di ebollizione: 131…132 °C Punto di fusione: –1 °C Densità: 0.844 Flash Pt: 21 °C (69 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006156 CAS Number: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 ADR: 3 II |