Stampa…
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Ethoxyethyl chloride, 2-Chlorodiethyl ether, 2-Chloroethylethylether
B24308.14 B24308.22
B24308.14EA 63.7 EUR
B24308.14 B24308.22
2-Chloroethyl ethyl ether ≥98%
2-Chloroethyl ethyl ether
Purity: 98+% CAS No.: 628-34-2 Molecular Formula: CH3CH2OCH2CH2Cl Formula Weight: 108.57 Flash Point: 6°(43°F) Refractive Index: 1.4120 Melting Point: -60° Boiling Point: 107-108° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000974
Formula: C₄H₉ClO
Peso molecolare: 108,57 g/mol
Punto di ebollizione: 107…108 °C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,99
Flash Pt: 6 °C (43 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000974
CAS Number: 628-34-2
EINECS: 211-037-9
UN: 3271
ADR: 3,II