Stampa…
6-Methyluracil ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 4-Methyluracil, 6-Methyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione
B24191.0E B24191.22 B24191.36
B24191.0EEA 323 EUR
B24191.0E B24191.22 B24191.36
6-Methyluracil ≥97%
6-Methyluracil
Purity: 97% CAS No.: 626-48-2 Molecular Formula: C5H6N2O2 Formula Weight: 126.12 Melting Point: 317-320° Beilstein Reference: 115647 Merck Reference: 14,6133 MDL No.: MFCD00006028
Formula: C₅H₆N₂O₂
Punto di ebollizione: 358 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 317…320 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006028
CAS Number: 626-48-2
EINECS: 210-949-4
Merck Index: 14,6133