3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
B24143.06
B24143.14
B24143.06EA
48.8
EUR
B24143.06
B24143.14
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 97%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 2740-83-2
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4630
Boiling Point: 93-97°/28mm
Beilstein Reference: 1102465
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008117
Formula:
C₈H₈F₃N Peso molecolare: 175,15 g/mol Punto di ebollizione: 93…97 °C (28 mmHg) Densità: 1,222 Flash Pt: 71 °C (159 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008117 CAS Number: 2740-83-2 EINECS: 220-367-2 ADR: 8,III |