Stampa…
2-Chloroethyl methyl ether ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
B24081.22 B24081.14 B24081.36
B24081.22EA 88.2 EUR
B24081.22 B24081.14 B24081.36
2-Chloroethyl methyl ether ≥98%
2-Chloroethyl methyl ether
Purity: 98% CAS No.: 627-42-9 Molecular Formula: C3H7ClO Formula Weight: 94.54 Flash Point: 8°(46°F) Refractive Index: 1.4090 Boiling Point: 89-90° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00000972
Formula: C₃H₇ClO
Punto di ebollizione: 89…90 °C
Punto di fusione: –55…55 °C
Densità: 1,04
Flash Pt: 8 °C (46 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000972
CAS Number: 627-42-9
EINECS: 210-999-7
UN: 3271
ADR: 3,II