1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B24075.06
B24075.14
B24075.06EA
52.2
EUR
B24075.06
B24075.14
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodohexane
Purity: 97%
CAS No.: 2043-55-2
Molecular Formula: CF3(CF2)3CH2CH2I
Formula Weight: 373.99
Flash Point:
Formula:
C₆H₄F₉I Peso molecolare: 373,99 g/mol Punto di ebollizione: 138…140 °C Punto di fusione: –25 °C Densità: 1,940 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039409 CAS Number: 2043-55-2 EINECS: 218-055-6 |