Ethyl hydrogen adipate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 626-86-8
Molecular Formula: HO2C(CH2)4CO2CH2CH3
Formula Weight: 174.20
Flash Point:
Formula:
C₈H₁₄O₄ Punto di ebollizione: 179…181 °C (dec.) Punto di fusione: 28…29 °C Densità: 0,980 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004419 CAS Number: 626-86-8 EINECS: 210-966-7 |